4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25500.14
B25500.06
B25500.14EA
230
EUR
B25500.14
B25500.06
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde ≥98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 31558-41-5
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 132-135°
MDL No.: MFCD00156964
Formule:
C₉H₉BrO₃ Smeltpunt: 132…135 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00156964 CAS nummer: 31558-41-5 |