3-Allylsalicylaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-AllylSalicylaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde
H53475.06
H53475.14
H53475.06EA
84.6
EUR
H53475.06
H53475.14
3-Allylsalicylaldehyde ≥97%
3-Allylsalicylaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 24019-66-7
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5645
MDL No.: MFCD00037364
Formule:
C₁₀H₁₀O₂ Dichtheid: 1,099 Vlampunt: 107 °C (225 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00037364 CAS nummer: 24019-66-7 |