(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1-Ethoxy-1-oxopropan-2-yl)triphenylphosphonium bromide
A13023.14 A13023.22
A13023.14EA 43.5 EUR
A13023.14 A13023.22
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 30018-16-7 Molecular Formula: C23H24BrO2P Formula Weight: 443.33 Melting Point: ca 130° dec. Beilstein Reference: 3822244
Formule: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443.33 g/mol
Smeltpunt: ∼ 130 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031605
CAS nummer: 30018-16-7
EINECS: 250-002-2