(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
H55754.06 H55754.14
H55754.06EA 148 EUR
H55754.06 H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₈H₂₈BrOP
MW: 491.41 g/mol
Smeltpunt: 153…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191781
CAS nummer: 54314-85-1