Ammonium cerium(IV) nitrate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
S33254.PG S33254.99
S33254.PGEA 0 EUR
S33254.PG S33254.99
Ammonium cerium(IV) nitrate
Ammonium cerium(IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Smeltpunt: 107…108 °C
Dichtheid: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151121
CAS nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509