Fenol vloeibaar ≥90% for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43984.0500
8.43984.1000
8.43984.0500EA
179
EUR
8.43984.0500
8.43984.1000
Fenol vloeibaar ≥90% for synthesis
Fenol vloeibaar
Formule:
C₆H₅OH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002143 CAS nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 2821 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Density | 1.07 g/cm³ (25 °C) |
Flash point | 81 °C Information refers to the main component. |
pH value | (H₂O) acidic |
WGK | WGK 2 water endangering |
R Phrase | R 23/24/25-34-68-48/20/21/22 |
S Phrase | S 24/25-26-28-36/37/39-45 |