Butylnitriet 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H56501.22 H56501.36
H56501.22EA 151 EUR
H56501.22 H56501.36
Butylnitriet 95%
Butylnitriet
Formule: C₄H₉NO₂
Kookpunt: 78 °C
Dichtheid: 0,882
Vlampunt: –13 °C (9 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002058
CAS nummer: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617