Rhodium(IV) oxide (75.2 - 77.4% Rh)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
47002.MD 47002.03
47002.MDEA 0 EUR
47002.MD 47002.03
Rhodium(IV) oxide (75.2 - 77.4% Rh)
Rhodium(IV) oxide
Formule: O₂Rh
Dichtheid: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 12137-27-8
EINECS: 235-237-0