1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H55685.06 H55685.14
H55685.06EA 213 EUR
H55685.06 H55685.14
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
Kookpunt: 124…128 °C (0,02 mmHg)
Dichtheid: 1,225
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407488
CAS nummer: 55513-17-2