Chirurgische handschoenen, latex, steriel, Gammex® Latex Moisturizing
Leverancier: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
330049095 330049065 330049070 330049080 330049085 330049090 330049055
ANSM330049095EA 108 EUR
ANSM330049095 ANSM330049065 ANSM330049070 ANSM330049080 ANSM330049085 ANSM330049090 ANSM330049055
Chirurgische handschoenen, latex, steriel, Gammex® Latex Moisturizing
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik integreren de nieuwe HydraSoft®-technologie in hun binnencoating om uw handen te rehydrateren terwijl u ze draagt. De HydraSoft®-technologie van Ansell is ontwikkeld om vocht vast te houden en uw huid vochtig en soepel te houden, zodat ze haar natuurlijke barrièrefunctie kan vervullen.
  • Poedervrij, microgestructureerde afwerking
  • HydraSoft® is zacht voor een gevoelige huid, maar biedt toch een robuuste bescherming tegen uitdrogen en kloven
  • Het aan- en uittrekken van de handschoenen gaat snel en eenvoudig, zelfs met vochtige handen
  • Het microgestructureerde buitenoppervlak biedt een goede grip op instrumenten, in zowel natte als droge omstandigheden
  • Zeer hoge elasticiteit en flexibiliteit, zodat u genoeg vingergevoeligheid heeft om de druk die u uit moet oefenen correct in te schatten
  • Zeer laag residu aan latexproteïnen en chemische versnellers
  • Huidvriendelijke samenstelling, bevat geen thiurams en MBT (mercaptobenzothiazolen)
Certificaten: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 0,65