Brix-suikerstandaarden voor refractometers, CertiPUR®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5.00420.0001 5.00430.0001 5.00400.0001 5.00405.0001 5.00410.0001 5.00440.0001 5.00460.0001 5.00450.0001
5.00420.0001EA 210 EUR
5.00420.0001 5.00430.0001 5.00400.0001 5.00405.0001 5.00410.0001 5.00440.0001 5.00460.0001 5.00450.0001
Brix-suikerstandaarden voor refractometers, CertiPUR®
Standaarden Standaarden voor brekingsindexbepaling
Refractie-index-standaarden traceerbaar naar SRM van NIST en PTB.
  • Elke ampul bevat ca. 8 ml oplossing
  • Houdbaarheidsdatum van 0° Brix-standaard is 36 maanden
  • Houdbaarheidsdatum van alle andere standaarden is 24 maanden
  • Getest op homogeniteit en stabiliteit
  • Opslaan bij kamertemperatuur