HPLC kolommen, Hypersil GOLD™ Amino
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
25705-014001 25703-154630 25703-153030 25703-152130 25705-254030 25705-154630 25705-254630 25702-052130 25702-102130 25703-014001 25703-013001 25702-202130 25702-152130
555-5890EA 485 EUR
555-5890 554-4318 555-5885 555-5884 555-5859 555-5855 554-4319 554-4317 555-5805 555-5812 555-5811 555-5808 555-5807
HPLC kolommen, Hypersil GOLD™ Amino
Kolommen voor chromatografie
Een zeer performante aminopropyl fase dat uitstekende chromatografische eigenschappen biedt in drie modi: bij zwakke anionuitwisseling, in de omgekeerde fase en in de normale fase.
  • Behoudt anionen en organische zuren in een zwakke anionuitwisseling-modus bij gebruik met gemeenschappelijke buffers en een organische modifier
  • Blinkt uit in de analyse van koolhydraten in de omgekeerde fase-modus
  • Biedt een alternatieve selectiviteit voor silica kolommen in normale fase chromatografie