Bioprocessing centrifuges, gekoeld, vloerstaand, Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX™
Leverancier: SORVALL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75006580 75006590 75006591 75006581
521-1979EA 42800 EUR
521-1979 521-1980 521-2684 521-2683
Bioprocessing centrifuges, gekoeld, vloerstaand, Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX™
Centrifuge Vloercentrifuges
These bioprocessing centrifuges offer exceptional performance and large capacities up to 4 or 6 litres to meet the evolving application needs of production facilities. Ideal for bioprocessing and drug discovery.
  • Auto-ID onmiddellijke rotoridentificatie: Onmiddellijke identificatie van een rotor wanneer deze in de centrifugekamer is bevestigd, met rotorspecificaties die automatisch in de centrifugeparameters worden geladen
  • Auto-lock rotor vervangen: Veilige vervanging van de rotor met drukknop in slechts 3 seconden
  • Touchscreen-interface: Eenvoudige installatie met groot, helder interactief touchscreen voor alle functies
  • Bibliotheek van maximaal 99 programma's, geïntegreerde rotorcalculator voor protocolwijzigingen en overdrachten
  • Real-time run monitoring en controle met Thermo Scientific™ Centri-Vue™ applicatie (mobiel apparaat vereist)
  • Lichtgewicht rotoren met snelheidshendels voor gemakkelijker en veiliger tillen en dragen
  • Stille prestaties (<59 dBA) zorgt voor een veilige omgeving met minder stress
  • Centrifugedeur gaat volledig en automatisch open met behulp van de deuropenbalk die aan de voorkant van de centrifuge is gemonteerd
  • Het is niet nodig om het instrument op de vloer vast te schroeven: Eenvoudige installatie en verplaatsing binnen een faciliteit
  • Optioneel HEPA-filter biedt een extra veiligheidsniveau in het geval van defecte buis of fles (alleen Sorvall LYNX 6000)
Thermo Scientific Fiberlite LEX rotors: Lichtgewicht, corrosie- en vermoeidheidsbestendig, 15 jaar garantie.
GMP/GLP data management: On-board run-logboek van gebruiker, run-condities en foutmeldingen, te downloaden met USB- of Ethernet-verbindingen; wachtwoord beveiliging.
Bestelinformatie: Centrifuges worden geleverd zonder rotor die apart dienen te worden besteld.