VWR® Counter-Pen™, Celteller
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
710-0859EA 16.2 EUR
710-0859 710-0858
VWR® Counter-Pen™, Celteller
Kolonietellers
Counter-Pen is een combinatiemarker en digitale teller, ontworpen voor laboratorium en fabriek. Elke keer dat er een zwarte markering wordt gemaakt met de viltstift, maakt deze automatisch een piepgeluid en geeft het LCD-scherm de telling weer.
  • Aanraking, geluid en tellen vinden gelijktijdig plaats
  • Audio/visueel telt tot 99999 met resetknop
  • Aan/uit knop
Wordt gebruikt om de celgroei op petrischalen, inventarisonderdelen en ontvangen telmonsters te tellen. Met pendop. Het is onmogelijk om een fout te maken, zelfs als je wordt onderbroken. De punten houden jouw plaats vast en de teller jouw totaal.