Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(S)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
L14033.03
L14033.06
L14033.03EA
37.1
EUR
L14033.03
L14033.06
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 16495-13-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Kookpunt: 130 °C (0,1 mmHg) Dichtheid: 1,072 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00054428 CAS nummer: 16495-13-9 |