1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10408.06
A10408.14
A10408.22
A10408.06EA
36.3
EUR
A10408.06
A10408.14
A10408.22
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥97%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Purity: 97%
CAS No.: 4746-97-8
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 117631
Formule:
C₈H₁₂O₃ Smeltpunt: 72…75 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010214 CAS nummer: 4746-97-8 |