5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33240.03
H33240.09
H33240.03EA
59.8
EUR
H33240.03
H33240.09
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 69214-09-1
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 61-64°
MDL No.: MFCD08275698
Formule:
C₇H₅BrN₂ Smeltpunt: 61…64 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08275698 CAS nummer: 69214-09-1 |