7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H35721.03EA 292 EUR
H35721.03 H35721.MD
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778353
CAS nummer: 808744-34-5