6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 24.8 EUR
H33234.03 H33234.06
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663807
CAS nummer: 6188-25-6