2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19131.03
L19131.06
L19131.MD
L19131.03EA
61.8
EUR
L19131.03
L19131.06
L19131.MD
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine ≥99%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Purity: 99%
CAS No.: 63604-59-1
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 176-178°
Beilstein Reference: 3234
Formule:
C₇H₇N₃ Smeltpunt: 176…178 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03426025 CAS nummer: 63604-59-1 |