1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20784.09
B20784.30
B20784.09EA
44.6
EUR
B20784.09
B20784.30
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan
Purity: 99%
CAS No.: 183-97-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 79-80°
Boiling Point: 75-85°/0.5mm
MDL No.: MFCD00010851
Formule:
C₁₀H₁₆O₄ Kookpunt: 75…85 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 79…80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010851 CAS nummer: 183-97-1 |