1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1H-Pyrazole-3-boronic acid Pinacol ester
H27619.06
H27619.03
H27619.06EA
840
EUR
H27619.06
H27619.03
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 95%
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 844501-71-9
Molecular Formula: C9H15BN2O2
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 105-108°
MDL No.: MFCD07368044
Formule:
C₉H₁₅BN₂O₂ Smeltpunt: 105…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07368044 CAS nummer: 844501-71-9 |