1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
L19654.03 L19654.06
L19654.03EA 74.8 EUR
L19654.03 L19654.06
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 269410-08-4 Molecular Formula: C9H15BN2O2 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 145-149° MDL No.: MFCD03453063
Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
Smeltpunt: 145…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03453063
CAS nummer: 269410-08-4