1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1,3,5-Trimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H32930.MD
H32930.03
H32930.MDEA
68.7
EUR
H32930.MD
H32930.03
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 844891-04-9
Molecular Formula: C12H21BN2O2
Formula Weight: 236.12
MDL No.: MFCD06659062
Formule:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06659062 CAS nummer: 844891-04-9 |