1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L14324.03
L14324.MD
L14324.03EA
74.8
EUR
L14324.03
L14324.MD
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 95%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 95%
CAS No.: 107263-95-6
Molecular Formula: C6H5F4NO3S
Formula Weight: 247.17
Melting Point: 180-185°
Beilstein Reference: 4222821
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013458
Formule:
C₆H₅F₄NO₃S Smeltpunt: 180…185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013458 CAS nummer: 107263-95-6 ADR: 8,II |