(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23333.06
B23333.03
B23333.14
B23333.06EA
134
EUR
B23333.06
B23333.03
B23333.14
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 58032-84-1
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.64
Melting Point: 95-102°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01859935
Formule:
C₇H₆ClNO₄S Smeltpunt: 95…102 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01859935 CAS nummer: 58032-84-1 ADR: 8,II |