(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H25794.06
H25794.03
H25794.14
H25794.06EA
122
EUR
H25794.06
H25794.03
H25794.14
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 4025-75-6
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.64
Melting Point: 91-92°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00034030
Formule:
C₇H₆ClNO₄S Smeltpunt: 91…92 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00034030 CAS nummer: 4025-75-6 ADR: 8,II |