Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B24008.22 B24008.36
B24008.22EA 43.9 EUR
B24008.22 B24008.36
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Purity: 99+% CAS No.: 6289-46-9 Molecular Formula: C10H12O6 Formula Weight: 228.2 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00001607
Formule: C₁₀H₁₂O₆
Smeltpunt: 152…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001607
CAS nummer: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9