4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52998.03
H52998.06
H52998.03EA
41.8
EUR
H52998.03
H52998.06
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 103986-53-4
Molecular Formula: C11H11BO2
Formula Weight: 186.02
Melting Point: 239-240°
MDL No.: MFCD01632204
Formule:
C₁₁H₁₁BO₂ Smeltpunt: 239…240 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01632204 CAS nummer: 103986-53-4 |