(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H31605.MD
H31605.03
H31605.MDEA
46.4
EUR
H31605.MD
H31605.03
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 103360-04-9
Molecular Formula: C7H6ClFO2S
Formula Weight: 208.64
Melting Point: 58-61°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01631930
Formule:
C₇H₆ClFO₂S Smeltpunt: 58…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631930 CAS nummer: 103360-04-9 ADR: 8,II |