2-Chloro-4-fluorotoluene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
SB01814.1
SB01814.10
SB01814.50
MAYBSB01814.1EA
0
EUR
MAYBSB01814.1
MAYBSB01814.10
MAYBSB01814.50
2-Chloro-4-fluorotoluene
2-Chloro-4-fluorotoluene
Formule:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Kookpunt: 151.5…153 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1.1972 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000572 CAS nummer: 452-73-3 EINECS: 207-209-8 UN: 1993 ADR: 3 III |