Meerkanaalspipetten, variabel volume, Axygen® Axypet™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AP-12-10 AP-12-200 AP-12-300 AP-12-50 AP-8-10 AP-8-200 AP-8-300 AP-8-50
AXYGAP-12-10EA 659 EUR
AXYGAP-12-10 AXYGAP-12-200 AXYGAP-12-300 AXYGAP-12-50 AXYGAP-8-10 AXYGAP-8-200 AXYGAP-8-300 AXYGAP-8-50
Meerkanaalspipetten, variabel volume, Axygen® Axypet™
Pipetten Micropipetten
Deze pipetten combineren de hoogste mate van nauwkeurigheid en precisie met ontwerpinnovaties om het pipetteren comfortabeler te maken bij langdurig gebruik.
  • Digitale volumeweergave met eenvoudig te lezen getallen
  • Geavanceerde, lichte materialen (behuizing van de pipet- en zuigersamenstellingen)
  • Elk kanaal heeft een individuele zuigersamenstelling om nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid tussen pipetteerreeksen en tussen kanalen te garanderen
  • De micrometer is continu instelbaar voor selectie van gehele of fractionele volumes
De zuiger- enMore Product Information