Magnetische scheidingsapparaten, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IMAG-12T IMAG-96P
733-2133EA 971.28 EUR
733-2133 733-2134
Magnetische scheidingsapparaten, Axygen®
Rekken Magnetische scheidingsrekken
De magnetische scheidingsapparaten (MSD) zijn essentieel in elk zuiveringsproces op basis van paramagnetische beads. Deze IMAG™ apparaten zijn ontworpen voor een handmatig proces.
  • Formaat voor één buis of 96-wells
  • Toepassingen zijn onder meer: zuivering van nucleïnezuur, assays op basis van cellen en antilichaam- en eiwitzuiveringen
  • Sterke magneten zorgen voor scheidingstijden van minder dan 30 seconden
  • Handmatige bediening voor low of high throughput