Onderdrukmeter Set DCP 3000 + VSP 3000
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20683190 20636155
181-0174EA 1520 EUR
181-0174 VACU20636155
Onderdrukmeter Set DCP 3000 + VSP 3000
Pompen Vacuümmeters
De The DCP 3000 is een uitmuntende anderdrukmeter met een grote oplichtende display. De splinternieuwe VSP 3000 vacuümsensor is gebaseerd op thermische geleidbaarheid (Pirani) en biedt een breed metingsbereik van atmosferische druk tot aan 10-3 mbar. De bevochtigde onderdelen zijn vervaardigd van chemisch resistente plastieken (PBT, PUR) en aluminiumoxidekeramiek. Het bevat een veel betere chemische weerstand en stevigheid dan de conventionele Pirani-sensoren met hun broze metalen spiraalgewonden filament. Een gelijktijdige verbinding van maximum acht vacuümsensoren staat ter plaatse eenMore Product Information