4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L10920.03 L10920.06
L10920.03EA 45.1 EUR
L10920.03 L10920.06
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Purity: 98+% CAS No.: 13431-41-9 Molecular Formula: C8H11N3S Formula Weight: 181.26 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2096431 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025145
Formule: C₈H₁₁N₃S
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025145
CAS nummer: 13431-41-9
ADR: 6.1,III