Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20627.06
B20627.14
B20627.06EA
43.4
EUR
B20627.06
B20627.14
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 24078-21-5
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00085640
Formule:
C₉H₉NO₄ Smeltpunt: 80…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085640 CAS nummer: 24078-21-5 |