3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Benzyloxyphenylisothiocyanate
L19242.03
L19242.MD
L19242.03EA
124
EUR
L19242.03
L19242.MD
3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate ≥97%
3-(Benzyloxy)phenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 206559-36-6
Molecular Formula: C14H11NOS
Formula Weight: 241.31
Melting Point: 49-51°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00060374
Formule:
C₁₄H₁₁NOS Smeltpunt: 49…51 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060374 CAS nummer: 206559-36-6 ADR: 8,III |