5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53230.MD H53230.03
H53230.MDEA 61.2 EUR
H53230.MD H53230.03
5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
5-Isoquinolineboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 371766-08-4 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 204-206° MDL No.: MFCD03839356
Formule: C₉H₈BNO₂
Smeltpunt: 204…206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839356
CAS nummer: 371766-08-4