Methyl-4-isothiocyanatobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3662-78-0
Molecular Formula: C9H7NO2S
Formula Weight: 193.23
Odour: Irritating
Melting Point: 46-50°
Beilstein Reference: 2100504
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041099
Formule:
C₉H₇NO₂S Smeltpunt: 46…50 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041099 CAS nummer: 3662-78-0 EINECS: 240-164-2 ADR: 8,III |