4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H55531.03
H55531.06
H55531.03EA
57.1
EUR
H55531.03
H55531.06
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 56096-89-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 143-147°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04108278
Formule:
C₇H₄FIO₂ Smeltpunt: 143…147 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04108278 CAS nummer: 56096-89-0 ADR: 6.1,III |