Bloedafnamesysteem, S-Monovette® Neutral
Leverancier: SARSTEDT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
02.1726.001 01.1728.001 02.1726.021 04.1926.001 05.1727.001 05.1729.001
SARS02.1726.001EA 98 EUR
SARS02.1726.001 SARS01.1728.001 SARS02.1726.021 SARS04.1926.001 SARS05.1727.001 SARS05.1729.001
Bloedafnamesysteem, S-Monovette® Neutral
Diagnostische systemen Clinical Sample Collection/Preparation Blood Sample Collection/Preparation
De S-Monovette combineert twee bloedafnametechnieken: de aspiratietechniek en de vacuümtechniek.
Geschikt voor alle aderaandoeningen om een optimale monsterkwaliteit te bereiken.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable