Ultrasone homogenisatoren, SONOPULS
Leverancier: BANDELIN-ELECTRONIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4050 4050-CH 4050-GB 4100 4200
BAND4050EA 4230 EUR
BAND4050 BAND4050-CH BAND4050-GB BAND4100 BAND4200
Ultrasone homogenisatoren, SONOPULS
Homogenisatoren Ultrasone celscheiders
Een reeks ultrasone homogenisatoren die aan de eisen voldoen van laboratoria voor celdisruptie, homogenisatie, de-agglomereratie van nanodeeltjes, product van dispersies en fijne emulsies of sonochemie.
  • Het AMPLICHRON® systeem garandeert een constante omvang onafhankelijk van de veranderende omstandigheden van het monster
  • Pulsatie beperkt de temperatuurtoename van hittegevoelige monsters
  • Geïntegreerde timer
Onderstaande modellen werden ontworpen voor samml schaalwerk van 0,5 ml tot 50 ml voor de SONOPULS mini20 tot aan 2500 ml voor de HD 3400.