Handschoenen voor algemeen gebruik, Vital 117 / 124
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34124216 34124217 34124218 34124210 34124109
112-5530EA 18.6 EUR
112-5530 112-5531 112-5532 112-5529 112-5533
Handschoenen voor algemeen gebruik, Vital 117 / 124
Handschoenen
Deze vloeistofdichte natuurlatex handschoenen hebben een katoenvlokvoering. Ideaal voor niet-agressieve omgevingen.
  • Uitstekende beweeglijkheid door de soepelheid van natuurlatex
  • Comfortabele katoenvlokvoering
  • Reliëfstructuur voor een betere grip
Geschikte toepassingen zijn onder meer de montage van kleine, olie- en vetvrije onderdelen en algemene reinigingstaken met huishoudelijke reinigingsmiddelen.
Certificaten: EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III