Industriële handschoenen, Alto 258
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34258008 34258007 34258329 34258000
112-2998EA 38.4 EUR
112-2998 112-2997 112-2999 112-2993
Industriële handschoenen, Alto 258
Handschoenen
Deze vloeistofdichte handschoenen gemaakt van natuurlatex bieden een goede bestendigheid tegen veel verdunde zuren.
  • Katoenvlokvoering over een interne laag van wit natuurrubber
  • Gebogen vingers en voorgevormde handpalm
  • Antislip gestructureerde afwerking op de palm en vingers voor een betere grip
  • Extern oppervlak licht gecoat met silicone
Typical applications include: Work with composite materials (resins), common handling tasks, assembly of small, oil and grease free parts and minor maintenance tasks.
Thickness: 0,60 mm
Colour: Yellow
EN 388 (2120), EN 374; Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certificaten: EN 388 (1110X), EN ISO 374-1 Type B (KPS), EN ISO 374-5; Cat. III