Handschoenen voor algemeen gebruik, Jersette 307
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34307016 34307017 34307018 34307019
MAPA34307016EA 10.5 EUR
MAPA34307016 MAPA34307017 MAPA34307018 MAPA34307019
Handschoenen voor algemeen gebruik, Jersette 307
Handschoenen
Vloeistofdichte natuurlatex handschoenen met gebreid textiel binnenkant voor meer comfort.
  • Uitzonderlijk comfort dankzij de precisie van de textielvoering en de anatomische vorm
  • Uitstekende beweeglijkheid en goede grip
  • Extra ruwe afwerking
  • Biedt hittebestendigheid
Ideaal voor kleine algemene onderhoudstaken en reinigingstaken met huishoudelijke reinigingsmiddelen.
Certificaten: EN 388:2016 (2120X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II