Hitte- en koudebestendige handschoenen, TempTec 332
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34332028 34332029 34332020
112-5556EA 86.2 EUR
112-5556 112-5557 112-5558
Hitte- en koudebestendige handschoenen, TempTec 332
Handschoenen
Deze neopreen handschoenen met gebreide thermische bescherming bieden een goede thermische isolatie en bestendigheid tegen een breed gamma chemicaliën.
  • Multifunctionele chemische bestendigheid (zuren, alifatische solventen), verbeterd door de dikte van het materiaal
  • Uitstekende thermische isolatie (tegen hitte en koude) dankzij het dubbel gebreide katoen
  • Goede grip op natte of gladde voorwerpen, dankzij de reliëfstructuur
Ideaal voor diverse industriële toepassingen waaronder de chemische behandeling van metalen, olieharden van staal, werk in een verwarmingsruimte, hanteren van hete leidingen, hanteren van gietvormen in de keramische industrie, wegwerkzaamheden in koude omstandigheden, stoomreiniging en monstername van hete petrochemische producten.
Certificaten: EN 388:2016 (2212X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (111); Cat. III