Chirale kolommen, ReproSil® Chiral-OM
Leverancier: DR MAISCH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
R65.OM.S2546 R65.OM.S2520 R65.OM.S2510 R65.OM.S1546 R65.OM.S0546 R60.OM.S0546 R60.OM.S2546 R60.OM.S2520 R60.OM.S2510 R60.OM.S1046 R60.OM.S1546 R63.OM.V0104 R63.OM.S1546 R63.OM.S1046
554-2631EA 1250 EUR
554-2631 554-2630 554-2629 554-2628 554-2627 554-2596 554-2601 554-2600 554-2599 554-2597 554-2598 554-2614 554-2613 554-2612
Chirale kolommen, ReproSil® Chiral-OM
Kolommen voor chromatografie
USP L40 kolom: cellulose tris-3,5-dimethylfenylcarbamaat gecoat op poreuze silicadeeltjes.