Snijbestendige handschoenen, KryTech 582
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34582037 34582030 34582031 34582038 34582039
MAPA34582037EA 29.2 EUR
MAPA34582037 MAPA34582030 MAPA34582031 MAPA34582038 MAPA34582039
Snijbestendige handschoenen, KryTech 582
Handschoenen
Deze naadloze HDPE voeringen met nitril GRIP & PROOF coating zijn vloeistofdicht en zorgen voor een goede grip op geoliede voorwerpen.
  • Optimal cut resistance: level 5
  • Excellent resistance to abrasion
  • Visible indicator (blue textile) to easily identify the cut-performance level in the workplace
  • Performances of the gloves guaranteed after 5 cleaning cycles in washing machine
  • Non-slip grip
Ideal for metal working, the assembly of thin metal sheets, metal rolling and stamping, handling and sorting sharp parts, finishing work as well as for handling glass sheets.
Certificaten: EN 388:2016 (4X43D), ISO 13997: 18N (1835g) (ANSI Niveau 4 snijbestendigheid); Cat. II.