VWR®, SAS Super ISO Luchtmonsternemers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
710-2087EA 6200 EUR
710-2087 710-2088 710-2089 710-2090
VWR®, SAS Super ISO Luchtmonsternemers
Monsternemers Luchtmonsternametoestellen
SAS Super ISO 100 en SAS Super ISO 180 onderscheiden zich door hun verschillen in luchtstroom; deze keuze hangt af van de toepassing, en maakt continue of sequentiële sampling mogelijk van enkele minuten tot ettelijke uren. De gegevens kunnen worden opgeslagen op het SASinstrument zelf of op een externe PC.
  • Ontwerp voorkomt turbulentie in unidirectionele luchtstroom en opnieuw aanzuigen van geteste lucht
  • Draagbaar en gemakkelijk te plaatsen, ze werken op oplaadbare batterijen met lange levensduur
  • Alle handleidingen zijn in zes talen verkrijgbaar op een USB-
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Monsternamekop Aluminium, roestvrij staal of kunststof (gecertificeerd, gebruiksklaar)
b×d×h 120×125×275 mm
Gewicht 1,8 kg