Handschoenen voor algemeen gebruik, Titan 328
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34328020 34328028 34328029
MAPA34328020EA 46 EUR
MAPA34328020 MAPA34328028 MAPA34328029
Handschoenen voor algemeen gebruik, Titan 328
Handschoenen
Deze natuurlatex handschoenen met textielvoering zorgen voor flexibiliteit en grip bij gewone hanteringstoepassingen.
  • Uitzonderlijk comfortabele voering en naadloos gebreid
  • Goede ventilatie
  • Uitstekende grip dankzij de reliëfstructuur
Ze zijn ideaal voor het inzamelen van huishoudelijk afval, opslag en ontvangst van goederen, het hanteren van bakstenen of blokken, bepleisteren, onderhoud van openbare parken en het hanteren van materialen bij wegenwerken.
Certificaten: EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX); Cat. II